Principaux documents
NP40S
Sigma-Aldrich
TERGITOL solution
Type NP-40, 70% in H2O
Synonyme(s) :
Nonyl phenoxypolyethoxylethanol, Nonylphenol Ethoxylate
100 ML
53,10 €
500 ML
110,00 €
53,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
53,10 €
500 ML
110,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
Nomenclature NACRES :
NA.25
53,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
non-ionic
Niveau de qualité
Type
Type NP-40
Poids mol.
1980 g/mol
Concentration
70% in H2O
CMC
232 mg/L (25°C)
Température de transition
cloud point >100 °C (1% (w/w) active detergent in aqueous solution)
HLB
17.8
Description générale
Tergitol solution is a surface-active agent that acts as a non-ionic surfactant. [1]
Application
Tergitol solution has been used in a study to quantify the volumetric mass transfer coefficient and liquid film coefficient using a dynamic surface tension measurement. [2] It has also been used in a study to investigate the use of surfactant solutions and colloidal gas aphron to remove naphthalene from a contaminated soil matrix. [3]
Autres remarques
Nonylphenol ethoxylate; nonionic surfactant
Informations légales
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Application of surfactant solutions and colloidal gas aphron suspensions in flushing naphthalene from a contaminated soil matrix
Roy, D., et al.
Journal of Hazardous Materials, 42, 247-247 (1995)
Yohann Daguerre et al.
Scientific reports, 10(1), 20362-20362 (2020-11-25)
Despite the pivotal role of jasmonic acid in the outcome of plant-microorganism interactions, JA-signaling components in roots of perennial trees like western balsam poplar (Populus trichocarpa) are poorly characterized. Here we decipher the poplar-root JA-perception complex centered on PtJAZ6, a
Dynamic Surface Tension Effects on Oxygen Transfer
Masutani, G. and M. Stenstrom
Journal of Environmental Engineering (New York, N.Y.), 117, 126-126 null
Amelia Escolano et al.
Nature, 570(7762), 468-473 (2019-05-31)
Broadly neutralizing monoclonal antibodies protect against infection with HIV-1 in animal models, suggesting that a vaccine that elicits these antibodies would be protective in humans. However, it has not yet been possible to induce adequate serological responses by vaccination. Here
Zhuqing Wang et al.
Mobile DNA, 10, 17-17 (2019-05-11)
Transposable elements (TEs) make up > 50% of the human genome, and the majority of retrotransposon insertions are truncated and many are located in introns. However, the effects of retrotransposition on the host genes remain incompletely known. We report here that
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. I received Product NP40, Tergitol®, as a solid. Shouldn't this be a solution?
    1 answer
    1. This is a 70% solution, but at lower temperatures it is common for this product to form a solid.  Heating to approximately 37°C will return the material to a liquid state.
      Helpful?
  5. Can I use Product NP40S, Tergitol®, for cell lysis protocols?
    1 answer
    1. Tergitol is not used in cell lysis applications.  For a better choice see IGEPAL CA 630, product code I3021.
      Helpful?
  6. What is the storage temperature of Product NP40S, Tergitol® solution?
    1 answer
    1. NP40S is stored at room temperature.