F2456
Fluorescein (free acid)
Dye content 95%, Powder
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Fluorescein (free acid), Dye content 95 %
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, 95%
Technique(s)
titration: suitable
Couleur
orange to red-brown
Pf
320 °C (lit.)
λmax
496 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥12000 at 282-286 nm
≥39000 at 236-240 nm
≥70000 at 488-492 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C20H12O5/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20/h1-10,21-22H
Clé InChI
GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable