46960
Fluorescein sodium salt
BioReagent, suitable for fluorescence
Synonyme(s) :
Acid Yellow 73, NaFl, Sodium fluorescein, Yellow No. 8, D&C;Yellow No. 8, NaFluo, Uranine
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
titration: suitable
Fluorescence
λex 460 nm; λem 515 nm(lit.)
λex 490 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]c1ccc2c(Oc3cc([O-])ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20;;/h1-10,21-22H;;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
RGPLGPBQJOQFJS-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Xanthene fluorophores, like Fluorescein Sodium Salt (FSS), are versatile compounds used across diverse fields of chemistry and life sciences.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup