46950
Fluorescein 5(6)-isothiocyanate
BioReagent, suitable for fluorescence, mixture of 2 components, ≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
FITC, Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥90% (HPLC)
Fluorescence
λex 492 nm; λem 518 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
Clé InChI
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves