Principaux documents
67884
Supelco
Fluorescein Sodium salt - CAPS solution
for fluorescence, ≥95.0% (HPLC)
10 ML
74,70 €
74,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 ML
74,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
12190000
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for fluorescence
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Concentration
1 mM fluorescein sodium salt in 20 mM CAPS, pH 10.0
λmax
490 nm±5 nm
Fluorescence
λex 490 nm; λem 514 nm in 20 mM CAPS, pH 10.0
Méthode de détection
fluorometric
Température de stockage
2-8°C
Description générale
recommended storage temperature 15 °C
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves