Principaux documents
D43107
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromopyridine
98%
10 G
93,10 €
93,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
93,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H3Br2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.89
Beilstein:
109099
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
93,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pf
92-95 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C5H3Br2N/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H
Clé InChI
ZHXUWDPHUQHFOV-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Minami Kato et al.
ChemSusChem, 13(9), 2379-2385 (2020-02-11)
Many types of batteries have been proposed as next-generation energy-storage systems. One candidate is a rocking-chair-type "molecular ion battery" in which a molecular ion, instead of Li+ , works as a charge carrier. Previously, we reported a viologen-type derivative as