Documents
642800
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,5-dibromobenzonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H2(Br)2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
152-156 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1c(Br)cc(Br)cc1C#N
InChI
1S/C7H4Br2N2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-2H,11H2
Clé InChI
WLZCMGXAEXFAQA-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable