Principaux documents
D36607
Sigma-Aldrich
Dibenzyl phosphite
technical grade
Synonyme(s) :
Dibenzyl phosphonate
5 G
45,70 €
25 G
84,30 €
100 G
237,00 €
45,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
45,70 €
25 G
84,30 €
100 G
237,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5CH2O)2P(O)H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.24
Beilstein:
1982794
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
45,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.555 (lit.)
pb
110-120 °C/0.01 mmHg (lit.)
Densité
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=[PH](OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H15O3P/c15-18(16-11-13-7-3-1-4-8-13)17-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,18H,11-12H2
Clé InChI
MIBXHGZAARWAGI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Francis J Osonga et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(11) (2020-06-13)
Plant-based pathogenic microbes hinder the yield and quality of food production. Plant diseases have caused an increase in food costs due to crop destruction. There is a need to develop novel methods that can target and mitigate pathogenic microbes. This