Principaux documents
762245
Sigma-Aldrich
Di-tert-butylphosphate potassium salt
Synonyme(s) :
Phosphoric acid di-tert-butyl ester, potassium salt
5 G
296,00 €
25 G
1 270,00 €
296,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
296,00 €
25 G
1 270,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H18KO4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
296,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
247-252 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[K+].CC(C)(C)OP([O-])(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H19O4P.K/c1-7(2,3)11-13(9,10)12-8(4,5)6;/h1-6H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
ZSWXMOQFFWMZQH-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Utilized as an intermediate to prepare N-phosphonooxymethyl prodrugs, which increase bioavailability, and to prepare Nasicon-type phosphates (i.e., KTi2(PO4)3) used in fast ion conductors with low thermal expansion ceramics.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable