850608
Diphenyl phosphate
99%
Synonyme(s) :
Diphenyl hydrogen phosphate
66,50 €
About This Item
66,50 €
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
crystals
Pf
62-66 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphate
Chaîne SMILES
OP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H11O4P/c13-17(14,15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,13,14)
Clé InChI
ASMQGLCHMVWBQR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable