415642
Ethyl phenylphosphinate
94%
Synonyme(s) :
Ethoxyphenylphosphine oxide, O-Ethyl phenylphosphinate, Phenylphosphinic acid ethyl ester
69,70 €
About This Item
69,70 €
Produits recommandés
Essai
94%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.526 (lit.)
pb
94-95 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCO[PH](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11O2P/c1-2-10-11(9)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,11H,2H2,1H3
Clé InChI
UNUJZVUJPIOMGH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- imidazol-2-yl-methyl(N-butylamino)phosphonate diethyl ester
- imidazol-2-yl-methyl(N-benzylamino)phosphonate diethyl ester
- imidazol-2-yl-methyl(N-butylamino)phenylphosphinate ethyl ester
- imidazol-2-yl-methyl(N-benzylamino)phenylphosphinate ethyl ester
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup