Principaux documents
C11049
Sigma-Aldrich
Methyl 4-chloro-4-oxobutyrate
97%
Synonyme(s) :
Methyl succinyl chloride, 3-(Carbomethoxy)propionyl chloride, Methyl 3-(chloroformyl)propionate, Succinic acid monomethylester chloride
5 G
36,80 €
25 G
81,20 €
100 G
241,00 €
36,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
36,80 €
25 G
81,20 €
100 G
241,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3OCOCH2CH2COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.56
Beilstein:
970397
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
36,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.44 (lit.)
pb
58-65 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCC(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO3/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H2,1H3
Clé InChI
SRXOJMOGPYFZKC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter