63405
Methyl potassium malonate
≥99.0% (NT)
Synonyme(s) :
Monomethyl malonate potassium salt, Potassium monomethyl malonate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (NT)
Chaîne SMILES
[K+].COC(=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O4.K/c1-8-4(7)2-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clé InChI
WWTULTKUWBKVGV-UHFFFAOYSA-M
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable