Principaux documents
163872
Sigma-Aldrich
Ethyl malonyl chloride
technical grade
Synonyme(s) :
Ethyl (chloroformyl)acetate, Ethyl 3-chloro-3-oxopropionate
5 G
71,60 €
25 G
315,00 €
71,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
71,60 €
25 G
315,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2OCOCH2COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.56
Beilstein:
636215
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
71,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
pb
79-80 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO3/c1-2-9-5(8)3-4(6)7/h2-3H2,1H3
Clé InChI
KWFADUNOPOSMIJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl malonyl chloride is a versatile acylating agent for propargyl alcohols[1], hydrazines[2] and amines[3].
Application
Ethyl malonyl chloride was used in the synthesis of:
  • liquid-crystalline methanofullerodendrimers[4]
  • 3,5-disubstituted 1,2,4-oxadiazole derivatives, which are potential peptidomimetic building blocks[5]
  • 3-pyrrolin-2-ones via amidation with propargylamines and subsequent base catalyzed 5-exo-dig cyclization[6]
Versatile acylating agent for propargyl alcohols,[1] hydrazines,[2] and amines.[3]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis of 3, 5-disubstituted 1, 2, 4-oxadiazoles as peptidomimetic building blocks.
Jakopin Z, et al.
Tetrahedron Letters, 48(8), 1465-1468 (2007)
J T Gau et al.
Cancer research, 57(17), 3830-3834 (1997-09-01)
Prostate-specific antigen (PSA) has been demonstrated to release the active form of insulin-like growth factor I in vitro (P. Cohen et al., J. Clin. Endocrinol. & Metab., 75: 1046-1053, 1992; P. Cohen et al., J. Clin. Endocrinol. & Metab., 79:
Synthesis, 2019-2019 (2006)
Synlett, 65-65 (1993)
Liquid-crystalline methanofullerodendrimers which display columnar mesomorphism.
Maringa N, et al.
Journal of Materials Chemistry, 18(13), 1524-1534 (2008)