Principaux documents
671673
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(chlorocarbonyl)benzoate
≥95%
Synonyme(s) :
4-Chlorocarbonylbenzoic acid methyl ester, Methyl 4-(chloroformyl)benzoate, Methyl terephthaloyl chloride
1 G
27,10 €
5 G
129,00 €
27,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
27,10 €
5 G
129,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H7ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.60
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
27,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
≥95.0% (GC)
95.0-105.0% (AT)
Forme
solid
Groupe fonctionnel
acyl chloride
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H7ClO3/c1-13-9(12)7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5H,1H3
Clé InChI
CVXXHXPNTZBZEL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges