Principaux documents
190705
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-chloro-4-oxobutyrate
94%
Synonyme(s) :
Ethyl succinyl chloride
25 G
48,70 €
100 G
134,00 €
48,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
48,70 €
100 G
134,00 €
About This Item
Formule linéaire :
ClCOCH2CH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.59
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
48,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
94%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
pb
88-90 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CCC(Cl)=O
InChI
1S/C6H9ClO3/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h2-4H2,1H3
Clé InChI
IXZFDJXHLQQSGQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl 4-chloro-4-oxobutyrate was used in the synthesis of:
  • polymer-supported bifunctional catalyst[1]
  • succinimidyl ester of benzo(a)pyrene[2]
  • succinate prodrugs of curcuminoids[2]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Surface plasmon resonance detection of endocrine disruptors using immunoprobes based on self-assembled monolayers.
Gobi KV, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 108(1), 784-790 (2005)
Wisut Wichitnithad et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 16(2), 1888-1900 (2011-02-24)
A novel series of succinyl derivatives of three curcuminoids were synthesized as potential prodrugs. Symmetrical (curcumin and bisdesmethoxycurcumin) and unsymmetrical (desmethoxycurcumin) curcuminoids were prepared through aldol condensation of 2,4-pentanedione with different benzaldehydes. Esterification of these compounds with a methyl or
Enantioselective Strecker-type reaction promoted by polymer-supported bifunctional catalyst.
Nogami H, et al.
Tetrahedron Letters, 42(2), 279-283 (2001)