B53383
Bis[tri-n-butyltine(IV)]oxyde
96%
Synonyme(s) :
Oxyde de tributyltine(IV)
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.486 (lit.)
pb
180 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)O[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/6C4H9.O.2Sn/c6*1-3-4-2;;;/h6*1,3-4H2,2H3;;;
Clé InChI
APQHKWPGGHMYKJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)