Principaux documents
251127
Sigma-Aldrich
Bis(tributyltin)
95%
Synonyme(s) :
Hexabutyldistannane, Hexabutylditin
10 G
71,00 €
50 G
221,00 €
71,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
71,00 €
50 G
221,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2CH2)3SnSn(CH2CH2CH2CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
580.11
Beilstein:
3605476
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
71,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.512 (lit.)
Densité
1.148 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/6C4H9.2Sn/c6*1-3-4-2;;/h6*1,3-4H2,2H3;;
Clé InChI
REDSKZBUUUQMSK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Bis(tributyltin) is utilized in tin-carbon bond formation, desulfurization, and deoxygenation reactions.[1]
Application
Reagent used to stannylate aryl halides for subsequent Stille coupling.[2] Also used in the radioiodination of styrlpyridines.[3]
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
266.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
130 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Tetrahedron, 63, 9465-9465 (2007)
Wenchao Qu et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(9), 2157-2165 (2007-04-07)
We report a series of radioiodinated styrylpyridines as single photon emission computed tomography probes for imaging Abeta plaques in the brain of patients with Alzheimer's disease (AD). In vitro binding showed that all of the styrylpyridines displayed very good binding
Hexabutyldistannane
Mitchell TN and Nikonov G
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Tetrahedron Letters, 29, 6893-6893 (1988)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf