183083
Dibutyltin(IV) oxide
98%
Synonyme(s) :
Dibutyloxotin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Température d'inflammation spontanée
534 °F
Pf
≥300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCC[Sn](=O)CCCC
InChI
1S/2C4H9.O.Sn/c2*1-3-4-2;;/h2*1,3-4H2,2H3;;
Clé InChI
JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1
Organes cibles
thymus
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges