A17951
Acetoin
May exist as crystalline dimer
Synonyme(s) :
3-Hydroxy-2-butanone, Acetylmethylcarbinol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
crystals
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
Point d'ébullition
148 °C (lit.)
Pf
15 °C (monomer)
90 °C (dimer) (lit.)
Densité
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
Allergène alimentaire
no known allergens
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(O)C(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(5)4(2)6/h3,5H,1-2H3
Clé InChI
ROWKJAVDOGWPAT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
118.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48 °C - closed cup