28089-U
Equity-5
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Synonyme(s) :
GC column, Equity-5, 5% diphenyl
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Agence
EPA 8041,8081,8082,8141,8270
meets requirements for USP G27 and G36
Paramètres
-60-325 °C temperature (isothermal)
-60-350 °C temperature (programmed)
Valeur bêta
250
df
0.25 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.25 mm
Groupe de la matrice active
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
Application(s)
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Type de colonne
capillary non-polar
Description générale
USP Code: This column meets USP G27 and G36 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 325 °C (isothermal) or 350 °C (programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
Autres remarques
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chromatograms
suitable for GC, application for SPEsuitable for GC, application for SPMENotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique