188204
p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide
98%
Synonyme(s) :
(p-Tolylsulfonyl)methyl isocyanide, TosMIC, Tosylmethyl isocyanide
37,70 €
About This Item
37,70 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
109-113 °C (lit.)
Solubilité
water: slightly soluble
Groupe fonctionnel
amine
isonitrile
sulfone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C[N+]#[C-]
InChI
1S/C9H9NO2S/c1-8-3-5-9(6-4-8)13(11,12)7-10-2/h3-6H,7H2,1H3
Clé InChI
CFOAUYCPAUGDFF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges