361461
meso-2,3-Butanediol
99%
Synonyme(s) :
(2R,3S)-2,3-Butanediol, (R,S)-2,3-Butanediol, (erythro-) 2,3-Butanediol, rel-(2R,3S)-2,3-Butanediol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
183-184 °C (lit.)
Pf
32-34 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@H](O)[C@H](C)O
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/t3-,4+
Clé InChI
OWBTYPJTUOEWEK-ZXZARUISSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available