40127-U
Acetoin
analytical standard
Synonyme(s) :
3-Hydroxy-2-butanone, Acetylmethylcarbinol
45,10 €
About This Item
45,10 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
monomer
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1000 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
pb
148 °C (lit.)
Pf
15 °C (monomer)
90 °C (dimer) (lit.)
Densité
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(O)C(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(5)4(2)6/h3,5H,1-2H3
Clé InChI
ROWKJAVDOGWPAT-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1