Principaux documents
252557
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-2-butanone
95%
Synonyme(s) :
2-Hydroxyethyl methyl ketone
100 G
160,00 €
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH2COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai:
95%
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.430 (lit.)
pb
73-76 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
ketone
Chaîne SMILES 
CC(=O)CCO
InChI
1S/C4H8O2/c1-4(6)2-3-5/h5H,2-3H2,1H3
Clé InChI
LVSQXDHWDCMMRJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Hydroxy-2-butanone is a beta-hydroxy ketone used as a starting material to synthesize 1,3-butanediol.[1]
4-Hydroxy-2-butanone is an important pharmaceutical intermediate[2]. Gas phase reaction of the OH radicals with 4-hydroxy-2-butanone has been investigated by absolute rate method[3].
Application
4-Hydroxy-2-butanone has been used in the synthesis of:
  • 3-buten-2-one via dehydration over anatase-TiO2 catalyst[4]
  • 4-methyl-5-hydroxymethylthiazole[5]
  • (±)-lineatin[6]
  • mevalonic acid lactone[7][8]
  • verrucarin[9]
  • β-hydroxylactones[10]
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Journal of the American Chemical Society, 79, 2316-2316 (1957)
Recent advances in fermentative production of C4 diols and their chemo-catalytic upgrading to high-value chemicals
Varma AR, et al.
Chinese Journal of Catalysis, 52, 99-126 (2023)
Synthesis of 3-buten-2-one from 4-hydroxy-2-butanone over anatase-TiO2 catalyst.
Ichikawa N, et al.
Catalysis Communications, 6(1), 19-22 (2005)
The Journal of Organic Chemistry, 47, 929-929 (1982)
Studies on the biosynthesis of cholesterol. 5. Biosynthesis of squalene from DL-3-hydroxy-3-methyl [2-14C] pentano-5-lactone.
J W CORNFORTH et al.
The Biochemical journal, 69(1), 146-155 (1958-05-01)