Principaux documents
930857
Sigma-Aldrich
Ni(bpy)Cl2
greener alternative
Synonyme(s) :
[Bipyridine]nickel(II) dichloride
100 MG
86,40 €
500 MG
269,00 €
86,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
86,40 €
500 MG
269,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H8Cl2N2Ni
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.78
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.21
86,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl[Ni]1([N]2=CC=CC=C2C3=CC=CC=[N]31)Cl
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Application
Ni(bpy)Cl2 is a nickel catalyst used for a variety of cross-coupling reactions.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Alexis L Gabbey et al.
Organic letters, 24(17), 3173-3178 (2022-04-27)
The transition-metal-catalyzed α-arylation of secondary amides remains a synthetic challenge due to the presence of a free N-H bond. We report a strategy to synthesize secondary α-aryl amides via a Ni-catalyzed reductive arylation of redox-active N-hydroxyphthalimide (NHP) esters of malonic