Documents
903019
Sigma-Aldrich
[4,4′-Dimethyl-2,2′-bipyridine]nickel(II) dichloride hydrate
≥95%
Synonyme(s) :
(4,4′-dmbpy)NiCl2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H12Cl2N2Ni · xH2O
Poids moléculaire :
313.84 (anhydrous basis)
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95%
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
core: nickel
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Cross Couplings
Pf
>300 °C
Application
Ni-catalyst for cross-couplings of alpha-carbonyl pyridinium salts.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.