Principaux documents
917745
Sigma-Aldrich
[Ni(dtbbpy)(H2O)4]Cl2
Synonyme(s) :
Nickel(2+), tetraaqua[4,4′-bis(1,1-dimethylethyl)-2,2′-bipyridine-κN1,κN1′]-, chloride
500 MG
82,20 €
5 G
439,00 €
82,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
82,20 €
5 G
439,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H32Cl2N2NiO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
470.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
82,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Pf
>300 °C
Chaîne SMILES 
[Ni+2]1([NH]2=CC=C(C=C2C3=CC(=CC=[NH]31)C(C)(C)C)C(C)(C)C)(O)(O)(O)O.C
Clé InChI
UTKNAEDPSHMNCR-UHFFFAOYSA-J
Application
[Ni(dtbbpy)(H2O)4]Cl2 is a Ni precatalyst used in a series of Ni/photoredox dual catalysis cross-coupling reactions. These transformations include the decarboxylative coupling of oxetanyl amino acids with aryl halides.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Dual Photoredox/Nickel-Catalyzed Conversion of Aryl Halides to Aryl Aminooxetanes: Computational Evidence for a Substrate-Dependent Switch in Mechanism.
Kolahdouzan K, et al.
ACS Catalysis, 10(1), 405-411 (2020)
Álvaro Gutiérrez-Bonet et al.
ACS catalysis, 6(12), 8004-8008 (2016-12-19)
A Ni/photoredox dual catalytic cross-coupling is disclosed in which a diverse range of (hetero)aryl bromides are used as electrophiles, with 1,4-dihydropyridines serving as precursors to Csp3-centered alkyl radical coupling partners. The reported method is characterized by its extremely mild reaction