Principaux documents
907111
Sigma-Aldrich
2,6-bis(N-pyrazolyl)pyridine nickel(II) bromide
Synonyme(s) :
(bpp)NiBr2
250 MG
129,00 €
129,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
129,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H9Br2N5Ni
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
429.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
129,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Pf
>300 °C
Chaîne SMILES 
[Ni+].[Br-].Br.[n]3(nccc3)c1nc(ccc1)[n]2nccc2
InChI
1S/C11H9N5.2BrH.Ni/c1-4-10(15-8-2-6-12-15)14-11(5-1)16-9-3-7-13-16;;;/h1-9H;2*1H;/q;;;+1/p-1
Clé InChI
ZVPBBPDZLUQKSN-UHFFFAOYSA-M
Application
Precatalyst for alkyl-alkyl cross-coupling; reductive cross-coupling of styrenyl aziridines, dialkyl ether formation, reductive amination.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Christoph Heinz et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(6), 2292-2300 (2018-01-18)
This report describes a three-component, Ni-catalyzed reductive coupling that enables the convergent synthesis of tertiary benzhydryl amines, which are challenging to access by traditional reductive amination methodologies. The reaction makes use of iminium ions generated in situ from the condensation
Contenu apparenté
Doyle group focuses on nucleophilic fluorination using PyFluor and nickel catalysis with modular, air-stable nickel precatalyst.