Principaux documents
696668
Sigma-Aldrich
Nickel chloride dimethoxyethane adduct
98%
Synonyme(s) :
NiCl2 glyme
1 G
67,10 €
5 G
141,00 €
67,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
67,10 €
5 G
141,00 €
About This Item
Formule linéaire :
NiCl2:CH3OCH2CH2OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
67,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: nickel
reagent type: catalyst
Pf
>300 °C
Chaîne SMILES 
Cl[Ni]Cl.COCCOC
InChI
1S/C4H10O2.2ClH.Ni/c1-5-3-4-6-2;;;/h3-4H2,1-2H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
Clé InChI
OCMNCWNTDDVHFK-UHFFFAOYSA-L
Application
Nickel(II) chloride ethylene glycol dimethyl ether complex can be used:
  • As a catalyst for the borylation of racemic benzylic chloride to synthesize enantioenriched benzylic boronic esters.[1]
  • As a promoter for the trifluoromethylation of alkyl iodides to synthesize broad range of alkyl-CF3 compounds.[2]
  • For the synthesis of nickel bis(benzimidazol-2-ylidene) pincer complexes which can be used for electrocatalytic reduction of CO2 to CO.[3]
  • As a Lewis acid catalyst for C-acylation β-ketoesters through photoactivation by visible light.[4]
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Synthesis and comparison of nickel, palladium, and platinum bis (N-heterocyclic carbene) pincer complexes for electrocatalytic CO 2 reduction.
Therrien JA, et al.
Dalton Transactions, 47(6), 1827-1840 (2018)
Amanda Grass et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 50(7), 2501-2509 (2021-01-31)
Reaction of LiOCtBu2Ph with TlPF6 forms the dimeric Tl2(OCtBu2Ph)2 complex, a rare example of a homoleptic thallium alkoxide complex demonstrating formally two-coordinate metal centers. Characterization of Tl2(OCtBu2Ph)2 by 1H and 13C NMR spectroscopy and X-ray crystallography reveals the presence of
Catalyst-Controlled Regioselective Acylation of ?-Ketoesters with ?-Diazo Ketones Induced by Visible Light.
Liu D, et al.
Organic Letters, 20(22), 7278-7282 (2018)
Nickel-Catalyzed Enantioconvergent Borylation of Racemic Secondary Benzylic Electrophiles.
Wang Z, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 57(44), 14529-14532 (2018)
Copper-Catalyzed Reductive Trifluoromethylation of Alkyl Iodides with Togni?s Reagent.
Chen Y, et al.
Organic Letters, 20(15), 4677-4680 (2018)
Articles
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf