909041
Benzyl acrylate
≥99.8%, contains 40-60 ppm MEHQ as inhibitor
Synonyme(s) :
Acrylic acid benzyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.8%
Forme
liquid
Contient
40-60 ppm MEHQ as inhibitor
Couleur
colorless
InChI
1S/C10H10O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
Clé InChI
GCTPMLUUWLLESL-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
221.9 °F
Point d'éclair (°C)
105.5 °C