M27301
Methyl acrylate
99%, contains ≤100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonyme(s) :
Methylacrylate
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
67.5 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
874 °F
Contient
≤100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Limite d'explosivité
14.5 %
Indice de réfraction
n20/D 1.402 (lit.)
Point d'ébullition
80 °C (lit.)
Pf
−75 °C (lit.)
Densité
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-4(5)6-2/h3H,1H2,2H3
Clé InChI
BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
27.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-2.8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
Our strategy is to synthesize mesoporous carbonaceous materials (“Starbons”) using mesoporous expanded starch as the precursor without the need for a templating agent.
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.