Documents
458791
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol phenyl ether methacrylate
contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 200 ppm hydroquinone as inhibitor
Synonyme(s) :
2-Phenoxyethyl methacrylate
About This Item
Formule linéaire :
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2OC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Contient
200 ppm hydroquinone as inhibitor
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.513 (lit.)
Point d'ébullition
183 °C (lit.)
Densité
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(=O)OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C12H14O3/c1-10(2)12(13)15-9-8-14-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,1,8-9H2,2H3
Clé InChI
CEXQWAAGPPNOQF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup