291811
Lauryl methacrylate
contains 500 ppm MEHQ as inhibitor, 96%
Synonyme(s) :
Dodecyl 2-methyl-2-propenoate, Dodecyl methacrylate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Contient
500 ppm MEHQ as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
Point d'ébullition
142 °C/4 mmHg (lit.)
Pf
−7 °C (lit.)
Densité
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C16H30O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-16(17)15(2)3/h2,4-14H2,1,3H3
Clé InChI
GMSCBRSQMRDRCD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- To prepare polymeric co-stabilizer by free-radical copolymerization.
- To fabricate fluorine-less superhydrophobic cotton fabrics via graft polymerization process.
- In the synthesis of prepolymers that are used in oil absorbents.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter