408271
Tetrahydrofurfuryl acrylate
contains hydroquinone as inhibitor, monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonyme(s) :
THFA
76,20 €
About This Item
76,20 €
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Contient
hydroquinone as inhibitor
monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.46 (lit.)
pb
87 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C=CC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C8H12O3/c1-2-8(9)11-6-7-4-3-5-10-7/h2,7H,1,3-6H2
Clé InChI
YNXCGLKMOXLBOD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter