908053
Platinum on carbon
Evonik Noblyst® P2058 5% Pt
Synonyme(s) :
Pt/C
162,00 €
About This Item
162,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Contient
~60% water
Ampleur du marquage
5 wt. % loading (dry basis)
Poids
Unit weight excludes weight of water
Matrice
activated carbon support
Chaîne SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- hydrogenation of aromatic nitro groups
- hydrogenation of hydrazones
- hydrogenation of aromatic carbonyls to alcohols
- hydrogenation of nitriles
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Articles
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.