907936
Platinum and palladium on carbon
Evonik Noblyst® P8082 1% Pt + 4% Pd
Synonyme(s) :
Pd/Pt/C
182,00 €
About This Item
182,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Contient
~60% water
Ampleur du marquage
4 wt. % Palladium loading (dry basis)
1 wt. % Platinum loading (dry basis)
Poids
Unit weight excludes weight of water
Matrice
activated carbon support
Catégories apparentées
Application
- hydrogenation of aromatic nitro groups
- hydrogenolysis
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.