Principaux documents
908088
Sigma-Aldrich
Platinum on carbon
Evonik Noblyst® P2065 3% Pt
Synonyme(s) :
Pt/C
10 G
129,00 €
129,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
129,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Pt
Poids moléculaire :
195.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
129,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Contient
~60% water
Ampleur du marquage
3 wt. % loading (dry basis)
Poids
Unit weight excludes weight of water
Matrice
activated carbon support
Chaîne SMILES 
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Application
Evonik Noblyst® P2065 3% Pt is a platinum on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of aromatic nitro groups to hydroxylamines
  • hydrogenation of aldehydes and ketones
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Autres remarques
Unit weight is of net dry catalyst.
Informations légales
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Articles
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.