908150
Platinum on carbon
Evonik Noblyst® P2060 5% Pt
Synonyme(s) :
Pt/C
53,70 €
About This Item
53,70 €
Produits recommandés
Forme
powder
Contient
~50% water
Ampleur du marquage
5 wt. % loading (dry basis)
Poids
Unit weight excludes weight of water
Matrice
activated carbon support
Chaîne SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- hydrogenation of imines
- hydrogenation of aliphatic nitro groups
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Articles
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.