Principaux documents
908029
Sigma-Aldrich
Palladium on carbon
Evonik Noblyst® P1141 10% Pd
Synonyme(s) :
Pd/C
10 G
298,00 €
298,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
298,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Pd
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
298,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Contient
~50% water
Ampleur du marquage
10 wt. % loading (dry basis)
Poids
Unit weight excludes weight of water
Matrice
activated carbon support
Chaîne SMILES 
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clé InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Application
Evonik Noblyst® P1141 10% Pd is a palladium on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of alkenes and alkynes
  • hydrogenation of aromatic carbonyls to alkyls
  • hydrogenation of nitriles to amines and aldehydes
  • hydrogenation of aldehydes and ketones
  • hydrogenation of heteroaromatics
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Autres remarques
Unit weight is of net dry catalyst.
Informations légales
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.