Principaux documents
906808
Sigma-Aldrich
Water-soluble TPO based nanoparticle photoinitiator
contains ionic surfactant
Synonyme(s) :
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide, TPO
1 G
135,00 €
5 G
537,00 €
135,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
135,00 €
5 G
537,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.25
135,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder or solid
Couleur
white to off-white
Chaîne SMILES 
O=P(C1=CC=CC=C1)(C(C2=C(C)C=C(C)C=C2C)=O)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C22H21O2P/c1-16-14-17(2)21(18(3)15-16)22(23)25(24,19-10-6-4-7-11-19)20-12-8-5-9-13-20/h4-15H,1-3H3
Clé InChI
VFHVQBAGLAREND-UHFFFAOYSA-N
Application
The water-dispersible photoinitiator nanoparticle contains 10% (w/w) of the type I photoinitiator diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (TPO). TPO is highly efficient but water-insoluble. This water-soluble TPO based photoinitiator enables rapid 3D printing of structures prepared in aqueous solutions while bringing environmental advantages by using low-energy curing systems and avoiding the need for solvents.
The extinction coefficient of the new water-dispersible nanoparticles of TPO is more than 300 times larger than the best and most used commercially available water-soluble photoinitiator, Irgacure 2959. The TPO nanoparticles absorb significantly in the range from 385 to 420 nm, making them suitable for use in commercially available, low-cost, light-emitting diode-based 3D printers and UV-curing devices.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
3D printing of responsive hydrogels for drug-delivery systems
Magdassi S. et al.
Journal of 3D printing in medicine, 1(4), 219-229 (2017)
Amol A Pawar et al.
Science advances, 2(4), e1501381-e1501381 (2016-04-07)
In the absence of water-soluble photoinitiators with high absorbance in the ultraviolet (UV)-visible range, rapid three-dimensional (3D) printing of hydrogels for tissue engineering is challenging. A new approach enabling rapid 3D printing of hydrogels in aqueous solutions is presented on
Articles
Water-dispersible photoinitiator nanoparticles enable novel formulations for 3D bioprinting, tissue engineering, and device manufacturing.
Contenu apparenté
Tissue engineering fabricates tissues cultures from scaffolds, living cells, and biologically active molecules by simulating the microenvironment of the body to repair or replace damaged tissue.
L'ingénierie tissulaire permet de fabriquer des cultures de tissus à partir de supports, de cellules vivantes et de molécules biologiquement actives en simulant le microenvironnement de l'organisme pour réparer ou remplacer un tissu endommagé.
Questions
  1. What is the solubility of "906808 Water-soluble TPO based nanoparticle photoinitiator
    1 answer
    1. This product is soluble in water. A rate has not been established.