Principaux documents
701971
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) diacrylate
average Mn 2,000, acrylate, MEHQ as inhibitor (may contain)
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol, PEG diacrylate
1 G
192,00 €
192,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
192,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
192,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Poly(ethylene glycol) diacrylate, average Mn 2,000, contains ≤1500 ppm MEHQ as inhibitor (may contain)
Forme
powder
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mn 2,000
Contient
≤1500 ppm MEHQ as inhibitor (may contain)
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
Température de transition
Tm 51-56 °C
Extrémité Ω
acrylate
Extrémité α
acrylate
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homobifunctional
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Clé InChI
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Articles
Scaffold patterning with poly(ethylene glycol)-based hydrogels for cell presence in 2D and 3D environments on photoactive substrates.
Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Protocoles
Frequently asked questions (FAQs) for KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR Kits.