Principaux documents
406368
Sigma-Aldrich
2,4-Diethyl-9H-thioxanthen-9-one
98%
Synonyme(s) :
2,4-Diethylthioxanthone
25 G
83,60 €
83,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
83,60 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H16OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.37
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
83,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
66-70 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCc1cc(CC)c2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C17H16OS/c1-3-11-9-12(4-2)17-14(10-11)16(18)13-7-5-6-8-15(13)19-17/h5-10H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
BTJPUDCSZVCXFQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Photoinitiator
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Yinfeng He et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 105(6), 1645-1657 (2016-05-15)
A new type of photocrosslinkable polycaprolactone (PCL) based ink that is suitable for three-dimensional (3D) inkjet printing has been developed. Photocrosslinkable Polycaprolactone dimethylacrylate (PCLDMA) was synthesized and mixed with poly(ethylene glycol) diacrylate (PEGDA) to prepare an ink with a suitable