405639
2-Methyl-4′-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone
98%
Synonyme(s) :
α-Methyl-4-(methylmercapto)-α-morpholinopropiophenone, 2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-(4-morpholinyl)-1-propanone, 2-Methyl-2-(4-morpholinyl)-1-[4-(methylthio)phenyl]-1-propanone, 2-Methyl[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholinopropan-1-one
100,00 €
About This Item
100,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
74-76 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CSc1ccc(cc1)C(=O)C(C)(C)N2CCOCC2
InChI
1S/C15H21NO2S/c1-15(2,16-8-10-18-11-9-16)14(17)12-4-6-13(19-3)7-5-12/h4-7H,8-11H2,1-3H3
Clé InChI
LWRBVKNFOYUCNP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>329.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 165 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)