124893
Camphorquinone
97%
Synonyme(s) :
(±)-Camphorquinone, 2,3-Bornanedione
111,00 €
About This Item
111,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
197-203 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CC[C@@](C)(C(=O)C1=O)C2(C)C
InChI
1S/C10H14O2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6H,4-5H2,1-3H3/t6-,10+/m1/s1
Clé InChI
VNQXSTWCDUXYEZ-LDWIPMOCSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.