900856
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
≥99%
Synonyme(s) :
1-Methyl-3-butylimidazolium chloride, N-Butyl-N′-methylimidazolium chloride, BMIMCl
549,00 €
About This Item
549,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
solid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
~70 °C
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Chaîne SMILES
[Cl-].CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.ClH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
FHDQNOXQSTVAIC-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Click here for more information.
Application
Attention
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
377.6 °F - (External MSDS)
Point d'éclair (°C)
192 °C - (External MSDS)
Les clients ont également consulté
Articles
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.