Principaux documents
04129
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
BMIMCl
5 G
64,10 €
25 G
257,00 €
64,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
64,10 €
25 G
257,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H15ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.67
Beilstein:
6449277
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
64,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Impuretés
≤0.2% water
Pf
~70 °C
Chaîne SMILES 
[Cl-].CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.ClH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
FHDQNOXQSTVAIC-UHFFFAOYSA-M
Description générale
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride is a high-purity ionic liquid (HPIL) with low water content.[1] It shows high cellulose-dissolving ability.[2]
Application
[BMIM]Cl in combination with glycerol forms an effective plasticizer with higher thermal stability, flexibility and tensile strength.[3]
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
377.6 °F - (External MSDS)
Point d'éclair (°C)
192 °C - (External MSDS)
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Saccharification of cellulose in the ionic liquids and glucose recovery
Liu, Zhen, et al.
Renewable Energy (2017)
A simple method for preparation of a novel hydrophobic ionic liquid with a per-fluoro-tert-butoxide anion
Kurnia, Kiki A., et al.
New. J. Chem., 41.1, 47-50 (2017)
Extraction of Essential Oils of Lemon Grass Using Ionic Liquid
Murata, Chihiro, et al.
Asian Journal of Chemistry, 29.2, 309-309 (2017)
Co-Solvent Facilitated in situ Esterification of Cellulose in 1-Ethyl-3-Methylimidazolium Acetate
Olsson, Carina, and Gunnar Westman
BioResources, 12.1, 1395-1402 (2017)
Characterising the Electronic Structure of Ionic Liquids: An Examination of the 1?Butyl?3?Methylimidazolium Chloride Ion Pair
Hunt, Patricia A., Barbara Kirchner, and Tom Welton
Chemistry?A European Journal , 12.26, 6762-6775 (2006)