900018
Diethyl carbonate
battery grade, ≥99%, acid <10 ppm, H2O <10 ppm
Synonyme(s) :
Diethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 23.8 °C)
59 mmHg ( 37.8 °C)
Essai
≥99%
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤10 ppm H2O
≤10 ppm acid
Indice de réfraction
n20/D 1.384 (lit.)
pb
126-128 °C (lit.)
Pf
−43 °C (lit.)
Densité
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Chaîne SMILES
O=C(OCC)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Analysis of carbonate solvents in lithium-ion batteries like ethylene carbonate, dimethyl carbonate, diethyl carbonate, and more using SPB®-624 column.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy