57457
1-Butyl-3-methylimidazolium hydrogen sulfate
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
[BMIM][HSO4]
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤1.0% water
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤1%
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Chaîne SMILES
OS([O-])(=O)=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.H2O4S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5(2,3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
KXCVJPJCRAEILX-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
543.2 °F
Point d'éclair (°C)
284 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.