40477
1-Methylimidazolium chloride
95%
Synonyme(s) :
1-Methylimidazole hydrochloride
143,00 €
About This Item
143,00 €
Produits recommandés
Essai
≥94.5% (HPLC)
95%
Impuretés
≤1% water
Chaîne SMILES
Cl[H].Cn1ccnc1
InChI
1S/C4H6N2.ClH/c1-6-3-2-5-4-6;/h2-4H,1H3;1H
Clé InChI
STCBHSHARMAIOM-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.